(±)-2-Chlorpropionylchlorid 96%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B24503.14 B24503.22 B24503.36
B24503.14EA 31.9 EUR
B24503.14 B24503.22 B24503.36
(±)-2-Chlorpropionylchlorid 96%
(±)-2-Chlorpropionylchlorid

Purity: 96% CAS No.: 7623-09-8 Molecular Formula: CH3CHClCOCl Formula Weight: 126.97 Flash Point: 31°(88°F) Refractive Index: 1.4400 Boiling Point: 109-111° UN No.: 2920 MDL No.: MFCD00000862

Formel: C₃H₄Cl₂O
Molecular Weight: 126.97 g/mol
Siedepunkt: 109…111 °C
Dichte: 1.308
Flammpunkt: 31 °C (88 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000862
CAS-Nummer: 7623-09-8
EINECS: 231-540-7
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR