(±)-2-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
MQ100
157139-100G
157139-25G
SIAL157139-100GEA
120
EUR
SIAL157139-100G
SIAL157139-25G
(±)-2-Chlorpropionylchlorid, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Chlorpropionylchlorid
Formel:
C₃H₄Cl₂O Molecular Weight: 126.97 g/mol |
MDL:
MFCD00000862 CAS-Nummer: 7623-09-8 EINECS: 231-540-7 UN: 2920 ADR: 8 II |