Trifluormethansulfonsäureanhydrid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
704083-100ML 704083-25ML
SIAL704083-100MLEA 262 EUR
SIAL704083-100ML SIAL704083-25ML
Trifluormethansulfonsäureanhydrid 1 mol/l in Dichlormethan, Sigma-Aldrich®
Trifluormethansulfonsäureanhydrid
Formel: C₂F₆O₅S₂
MDL: MFCD00000408
CAS-Nummer: 358-23-6
EINECS: 206-616-8