tert-Butylcarbazat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
A12383.14 A12383.22 A12383.36
A12383.14EA 67.8 EUR
A12383.14 A12383.22 A12383.36
tert-Butylcarbazat ≥98%
tert-Butylcarbazat
Purity: 98+% CAS No.: 870-46-2 Molecular Formula: C5H12N2O2 Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 91°(195°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 63-65°/0.1mm Beilstein Reference: 1756967 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00007593
Formel: C₅H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 63…65 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
MDL: MFCD00007593
CAS-Nummer: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III