tert-Butylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: tert-Butyl hydrazinecarboxylate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B91005-100G B91005-25G B91005-500G B91005-5G
SIALB91005-100GEA 140 EUR
SIALB91005-100G SIALB91005-25G SIALB91005-500G SIALB91005-5G
tert-Butylcarbazat, Sigma-Aldrich®
tert-Butylcarbazat
Formel: C₅H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
MDL: MFCD00007593
CAS-Nummer: 870-46-2
EINECS: 212-795-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III