Ethylcarbazat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl hydrazinecarboxylate
A13860.0B A13860.18 A13860.30
A13860.0BEA 564 EUR
A13860.0B A13860.18 A13860.30
Ethylcarbazat ≥97%
Ethylcarbazat
Purity: 97% CAS No.: 4114-31-2 Molecular Formula: C3H8N2O2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 86°(186°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 85-86°/7mm Beilstein Reference: 878265 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007595
Formel: C₃H₈N₂O₂
Molecular Weight: 104,11 g/mol
Siedepunkt: 85…86 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 44…47 °C
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007595
CAS-Nummer: 4114-31-2
EINECS: 223-903-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III