Formamidinacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11158.22
A11158.36
A11158.22EA
51.5
EUR
A11158.22
A11158.36
Formamidinacetat ≥99%
Formamidinacetat
Purity: 99%
CAS No.: 3473-63-0
Molecular Formula: C3H8N2O2
Formula Weight: 104.11
pH: 8
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 3563488
MDL No.: MFCD00012866
Formel:
C₃H₈N₂O₂ Molecular Weight: 104.11 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 158 °C (Zers.) Dichte: 1.124 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012866 CAS-Nummer: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |