Formamidinacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14653.0100 8.14653.0500
8.14653.0100EA 93.9 EUR
8.14653.0100 8.14653.0500
Formamidinacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Formamidinacetat
Formel: C₃H₈N₂O₂
Molecular Weight: 104.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012866
CAS-Nummer: 3473-63-0
EINECS: 222-442-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 832 g/l (20 °C)
Melting Point 156 - 160 °C
Molar Mass 104.11 g/mol
pH 8 (400 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 565 °C