Formamidinacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
F15803-100G
F15803-500G
SIALF15803-100GEA
57.2
EUR
SIALF15803-100G
SIALF15803-500G
Formamidinacetat, Sigma-Aldrich®
Formamidinacetat
Formel:
C₃H₈N₂O₂ Molecular Weight: 104.11 g/mol |
MDL:
MFCD00012866 CAS-Nummer: 3473-63-0 EINECS: 222-442-5 |