S-Ethylthioacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A10680.06 A10680.14
A10680.06EA 24.4 EUR
A10680.06 A10680.14
S-Ethylthioacetat ≥98%
S-Ethylthioacetat
Purity: 98+% CAS No.: 625-60-5 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.18 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Stench Boiling Point: 116-117° Solubility: Insoluble in water Beilstein Reference: 1737643 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00015178
Formel: C₄H₈OS
Molecular Weight: 104,17 g/mol
Siedepunkt: 116…117 °C
Dichte: 0,980
Flammpunkt: 20 °C (68 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015178
CAS-Nummer: 625-60-5
EINECS: 210-904-9
ADR: 3,II