Kaliumthioacetat 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium ethanethioate
221300250 221301000 221305000
ACRO221300250EA 82.1 EUR
ACRO221300250 ACRO221301000 ACRO221305000
Kaliumthioacetat 98%
Kaliumthioacetat
Formel: C₂H₃KOS
Molecular Weight: 114,21 g/mol
Schmelzpunkt: 173…176 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00137704
CAS-Nummer: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Solubility (10 % in water) Clear
pH ≤11 (10 % in water)