Kaliumthioacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium ethanethioate
L05405.14 L05405.22
L05405.14EA 57.8 EUR
L05405.14 L05405.22
Kaliumthioacetat ≥98%
Kaliumthioacetat
Purity: 98% CAS No.: 10387-40-3 Molecular Formula: C2H3KOS Formula Weight: 114.21 Odour: Stench Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3595448 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00083065
Formel: C₂H₃KOS
Molecular Weight: 114,21 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00137704
CAS-Nummer: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7
ADR: 9,III