Kaliumthioacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Potassium ethanethioate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
241776-100G 241776-25G
SIAL241776-100GEA 157 EUR
SIAL241776-100G SIAL241776-25G
Kaliumthioacetat, Sigma-Aldrich®
Kaliumthioacetat
Formel: C₂H₃KOS
Molecular Weight: 114,21 g/mol
MDL: MFCD00137704
CAS-Nummer: 10387-40-3
EINECS: 233-848-7