2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
L14014.36 L14014.22
L14014.36EA 67.3 EUR
L14014.36 L14014.22
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure ≥98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Purity: 98+% CAS No.: 4767-03-7 Molecular Formula: C5H10O4 Formula Weight: 134.13 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 1756385 Merck Reference: 14,3253 MDL No.: MFCD00004199
Formel: C₅H₁₀O₄
Schmelzpunkt: 187…191 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004199
CAS-Nummer: 4767-03-7
EINECS: 225-306-3
Merck Index: 14,3253