Benzylcarbazat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13005.06 A13005.14 A13005.22
A13005.06EA 52.8 EUR
A13005.06 A13005.14 A13005.22
Benzylcarbazat ≥98%
Benzylcarbazat
Purity: 98+% CAS No.: 5331-43-1 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 1952982
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041890
CAS-Nummer: 5331-43-1
EINECS: 226-230-3