Benzylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
499781-25G 499781-5G
SIAL499781-25GEA 141 EUR
SIAL499781-25G SIAL499781-5G
Benzylcarbazat, Sigma-Aldrich®
Benzylcarbazat
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
MDL: MFCD00041890
CAS-Nummer: 5331-43-1
EINECS: 226-230-3