Dimethoxymethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
446203-100ML
446203-25ML
SIAL446203-100MLEA
411
EUR
SIAL446203-100ML
SIAL446203-25ML
Dimethoxymethylvinylsilan, Sigma-Aldrich®
Dimethoxymethylvinylsilan
Formel:
C₅H₁₂O₂Si Molecular Weight: 132,23 g/mol |
MDL:
MFCD00129170 CAS-Nummer: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 |