Dimethoxymethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
SILS21850.10
SILS21850.25
SILS21850.100
SILNSILS21850.10EA
0
EUR
SILNSILS21850.10
SILNSILS21850.25
SILNSILS21850.100
Dimethoxymethylvinylsilan
Dimethoxymethylvinylsilan
Formel:
C₅H₁₂O₂Si Molecular Weight: 132,23 g/mol |
MDL:
MFCD00129170 CAS-Nummer: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 |