4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
126740050 126741000 126745000
ACRO126740050EA 28.9 EUR
ACRO126740050 ACRO126741000 ACRO126745000
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan 98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Formel: C₁₇H₂₂N₂
Molecular Weight: 254,38 g/mol
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Flammpunkt: 178 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008317
CAS-Nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %