4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4,4'-Methylenebis(N,N-dimethylaniline), Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methane
A18466.18 A18466.30 A18466.09
A18466.18EA 45.9 EUR
A18466.18 A18466.30 A18466.09
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan ≥98%
4,4'-Bis(dimethylamino)diphenylmethan
Purity: 98+% CAS No.: 101-61-1 Molecular Formula: C17H22N2 Formula Weight: 254.38 Flash Point: 178°(352°F) Melting Point: 85-88° Boiling Point: 155-157°/0.1mm Beilstein Reference: 479956 Merck Reference: 14,6176 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008317
Formel: C₁₇H₂₂N₂
Molecular Weight: 254,38 g/mol
Siedepunkt: 155…157 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
Flammpunkt: 178 °C (352 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008317
CAS-Nummer: 101-61-1
EINECS: 202-959-2
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6176