Guanidiniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Guanidine sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
307394-100G 307394-500G
SIAL307394-100GEA 80.9 EUR
SIAL307394-100G SIAL307394-500G
Guanidiniumsulfat, Sigma-Aldrich®
Guanidinium sulphate
Formel: C₂H₁₂N₆O₄S
Molecular Weight: 216,22 g/mol
MDL: MFCD00013115
CAS-Nummer: 594-14-9
EINECS: 209-826-8