9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
8.01112.0025EA 125 EUR
8.01112.0025 8.01112.0100 8.01112.0002
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat ≥97,0% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150071
CAS-Nummer: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
CAS 52417-22-8
Hill Formula C₁₃H₁₁ClN₂ * H₂O
Chemical formula C₁₃H₁₀N₂ *HCl* H₂O
Molar Mass 248.71 g/mol
Melting Point 240 - 244 °C
Solubility 3.3 g/l
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance) ≥ 97,0 %(m)
Loss on drying 6,0 - 8,0 %(m)
Identity (IR) conforms