Acridin ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

L01657.06 L01657.14
L01657.06EA 38.3 EUR
L01657.06 L01657.14
Acridin ≥97%
Acridine

Purity: 98+% CAS No.: 260-94-6 Molecular Formula: C13H9N Formula Weight: 179.22 Melting Point: 107-111° Boiling Point: 346° Merck Reference: 14,122 UN No.: 2713 MDL No.: MFCD00005025

Formel: C₁₃H₉N
Siedepunkt: 346 °C
Schmelzpunkt: 107…111 °C
Dichte: 1,005
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005025
CAS-Nummer: 260-94-6
EINECS: 205-971-6
UN: 2713
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,122

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR