1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecane, 1-Aza-18-crown 6-Ether, 1-Aza-18-crown-6
11382-1G 11382-5G
SIAL11382-1GEA 361 EUR
SIAL11382-1G SIAL11382-5G
1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan), Sigma-Aldrich®
1-Aza-18-krone-6 (1,4,7,10,13-Pentaoxa-16-azacyclooctadecan)
Formel: C₁₂H₂₅NO₅
Molecular Weight: 263.33 g/mol
MDL: MFCD00075466
CAS-Nummer: 33941-15-0
EINECS: 251-751-8