Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo-18-crown 6-Ether
243980010
243980050
ACRO243980010EA
40.4
EUR
ACRO243980010
ACRO243980050
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) 97%
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Formel:
C₁₆H₂₄O₆ Molecular Weight: 312.36 g/mol Schmelzpunkt: 40…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062741 CAS-Nummer: 14098-24-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 45 °C |
GC | ≥96.0 % |