Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16223.03
A16223.06
A16223.14
A16223.03EA
47.5
EUR
A16223.03
A16223.06
A16223.14
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan) ≥97%
Benzo-18-krone-6 (Benzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecan)
Purity: 97%
CAS No.: 14098-24-9
Molecular Formula: C16H24O6
Formula Weight: 312.37
Melting Point: 43-45°
Beilstein Reference: 1626123
Formel:
C₁₆H₂₄O₆ Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062741 CAS-Nummer: 14098-24-9 |