Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Lieferant: FLUOROCHEM
002501-1G
002501-5G
FLUO002501-1GEA
75.6
EUR
FLUO002501-1G
FLUO002501-5G
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel:
C₁₄H₂₀O₅ |
MDL:
MFCD00005945 CAS-Nummer: 14098-44-3 EINECS: 237-947-6 |