1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
275825000 275820025
ACRO275825000EA 65.7 EUR
ACRO275825000 ACRO275820025
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) 98%
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
Molecular Weight: 262,35 g/mol
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005112
CAS-Nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Glistening crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥97.5 %