1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diaza-18-crown-6, 1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.10953.0001 8.10953.0005
8.10953.0001EA 65.8 EUR
8.10953.0001 8.10953.0005
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,10-Diaza-18-krone-6 (1,4,10,13-Tetraoxa-7,16-diazacyclooctadecan, Kryptofix® 22)
Formel: C₁₂H₂₆N₂O₄
Molecular Weight: 262,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005112
CAS-Nummer: 23978-55-4
EINECS: 245-965-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 112 - 115 °C
Molar Mass 262.35 g/mol