Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.13755.0001 8.13755.0005
8.13755.0001EA 80.7 EUR
8.13755.0001 8.13755.0005
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan)
Formel: C₂₄H₃₂O₈
Molecular Weight: 448,51 g/mol
MDL: MFCD00005101
CAS-Nummer: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 100 - 103 °C
Molar Mass 448.52 g/mol