Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibenzo-24-crown-8
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
253197-1G 253197-5G
SIAL253197-1GEA 88.8 EUR
SIAL253197-1G SIAL253197-5G
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-24-krone-8 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16,19,22-octaoxacyclotetracosan)
Formel: C₂₄H₃₂O₈
Molecular Weight: 448,51 g/mol
MDL: MFCD00005101
CAS-Nummer: 14174-09-5
EINECS: 238-027-7