1,1-Dimethylguanidiniumsulfat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
408350500 408351000 408350100
ACRO408350500EA 165 EUR
ACRO408350500 ACRO408351000 ACRO408350100
1,1-Dimethylguanidiniumsulfat 98%
1,1-Dimethylguanidinium sulphate
Formel: C₆H₂₀N₆O₄S
Schmelzpunkt: 280 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013131
CAS-Nummer: 598-65-2
EINECS: 209-946-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %