DC-Glasplatten, Kieselgel 60G
Lieferant: Merck
1.00384.0001 1.00390.0001
1.00384.0001EA 155 EUR
1.00384.0001 1.00390.0001
DC-Glasplatten, Kieselgel 60G
TLC-Platten
Äußerst robuste Platten mit Gips als Bindemittel, erfüllen alle Vorgaben des Internationalen Arzneibuchs (Status quo von Ph. Eur. und USP).
Traditionell beziehen sich DC-Monographien in Arzneibüchern auf Produkte mit Kieselgel G, das Gips als Bindemittel enthält, oder Kieselgel H, das kein fremdes Bindemittel enthält. Es gibt ungefähr 200 Monographie-Methoden im Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.), die sich auf diese Platten* beziehen. Diese neuen DC Kieselgel 60G-Platten erfüllen alle Vorgaben des internationalen Arzneibuchs. Sie eignen sich für Kunden in QS/QK-Laboren, die mit älteren Ph. Eur.-Monographiemethoden, bei denen DC-Platten mit Gips als Bindemittel verwendet werden, arbeiten und die nicht zu den klassischen Merck DC-Platten mit organischen Bindemitteln wechseln wollen. Die klassischen DC-Platten von Merck erfüllen die Leistungstestanforderungen der Ph. Eur. für G-Platten mit Gips, auch wenn sie moderne organische Bindemittel nutzen. Heutzutage nutzen viele Kunden routinemäßig diese klassischen DC-Platten anstelle der Gips-Platten, und tatsächlich wurden mehrere Monographien aktualisiert, um diese Änderung offiziell zu bestätigen.
* Das US-amerikanische Arzneibuch (USP) unterscheidet nicht zwischen DC-Platten mit Gips oder organischem Bindemittel, weshalb Merck Standardplatten immer verwendet werden können.