HPLC-Säulen, Chromolith® NH₂
Lieferant: Merck
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
1.52026.0001EA 573 EUR
1.52026.0001 1.52027.0001 1.52028.0001 1.52030.0001
HPLC-Säulen, Chromolith® NH₂
Chromatographiesäulen
Hergestellt aus hochporösen monolithischen Kieselgelstäben mit einer revolutionären bimodalen Porenstruktur, wodurch hohe Trennungsleistungen bei niedrigem Rückdruck möglich sind. Diese Säulen haben eine lange Lebensdauer im pH-Bereich von 2,5 bis 7,5, und eine hohe Matrixtoleranz und Analysegeschwindigkeit. Technische Informationen.
  • Makroporengröße: 2 µm
  • Mesoporengröße: 13 nm (130 Å)
  • Porenvolumen: 1 ml/g
  • Gesamtporenvolumen: 3,2 ml/g
  • Oberfläche: 300 m²/g
  • Oberflächenmodifikation: Aminopropyl
Das Hauptanwendungsgebiet für Aminophasen ist die Trennung von Kohlenhydraten (Mono- und Disaccharide wie Fructose, Glucose, Saccharose, Maltose und Lactose), Anionen und organischen Säuren. Die stationäre Phase kann für Normalphasenchromatographie, Umkehrphasenchromatographie und schwache Anionenaustausch-Trennung verwendet werden.
Makroporengröße: 2 µm
Mesoporengröße: 13 nm (130 Å)
Porenvolumen: 1 ml/g
Gesamtporenvolumen: 3,2 ml/g