Lederhandschuhe, Grain Driver
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2030195/11 2030195/8 2030195/9
112-1455EA 0 EUR
112-1455 112-1456 112-1457
Lederhandschuhe, Grain Driver
Handschuhe
Handschuhe aus Rauleder vom Rind im Gunn-Cut-Stil mit elastischem Handrücken.
  • Kalbsnarbenleder bietet Komfort, überragende Flexibilität und gute mechanische Beständigkeit
  • Elastisches Handgelenk bietet zusätzliche Unterstützung
  • Vorgeformter Daumen und verstärkter Zeigefinger gestalten den Handschuh anatomischer
Die Handschuhe eignen sich ideal für allgemeine Arbeiten in trockenen Umgebungen.
Standards: EN 388:2016 (3121X), Kat. II