Reinraum-Kapuzen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668B MS
Lieferant: DuPont
IC668BWH00CS IC668BWHMS
DUPOIC668BWH00CSEA 469 EUR
DUPOIC668BWH00CS 113-8645
Reinraum-Kapuzen, Tyvek® IsoClean®, Modell IC 668B MS
Einweg-Kleidung
Diese Kapuze besteht aus Tyvek®, einem Flash-Spun-Polyethylen hoher Dichte. Das Material ist luft- und wasserdampfdurchlässig, gleichzeitig aber beständig gegen wasserbasierte Flüssigkeiten und Aerosole. Es bietet eine hochwirksame Barriere gegen feine Partikel und Fasern (bis zu einer Größe von 1 µm) und ist äußerst fusselarm.
  • Große Gesichtsöffnung mit Bändern und Schlaufen
  • Eingefasste Nähte: fest vernähte Naht ist mit Bekleidungsmaterial bedeckt für einen höheren Nahtschutz und ein geringeres Risiko des Eindringens von Flüssigkeiten und Partikeln
  • Unter Reinraumbedingungen verarbeitet und gammasterilisiert.
  • Steril nach SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
Ideal für den Einsatz in der Biotechnologie, Pharmaindustrie, Medizintechnik und Elektronik sowie in anderen kritischen oder kontrollierten Umgebungen.
Gesichtsöffnungsumfang: 489 mm
Seitenlänge: 444,5 mm
Untere Breite: 724 mm
Standards: (EU) 2016/425; Kat III, Typ PB [6-B]; EN 14126
Verpackung: Unter Reinraumbedingungen der ISO-Klasse 4 einzeln in einen lichtundurchlässigen Beutel und in doppelte, transparente Polybeutel verpackt. 100 pro Box.