Allzweckhandschuhe, Soflex
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
2095225/10 2095225/8 2095225/9
112-1511EA 0 EUR
112-1511 112-1514 112-1515
Allzweckhandschuhe, Soflex
Handschuhe
Nitrilhandschuh auf einer Interlock-Baumwoll-Grundlage mit belüfteter Rückseite und Strickbund. Durch die Nitrilbeschichtung werden gute chemische und ausgezeichnete mechanische Eigenschaften (Abrieb) gewährleistet.
  • Die Nitrilformulierung bewirkt eine größere Elastizität und ein unvergleichliches Tastgefühl
  • Der Interlock-Träger aus Baumwolle verbessert die mechanische Beständigkeit des Handschuhs bei gleichzeitiger Aufnahme von Handschweiß
  • Die belüftete Rückseite verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Der Strickbund garantiert guten Halt am Handgelenk und vermindert somit die Gefahr des Hängenbleibens
Besonders geeignet für die einfache und mittelschwere Handhabung von Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoff-Derivaten.
Standards: EN 388:2016 (3111X), Kat. II