Visuelle Farbenkits, pH-Anzeige mit Farbkarte, Supelco®
Lieferant: Merck
1.09175.0100 1.09175.1000
1.09175.0100EA 59 EUR
1.09175.0100 1.09175.1000
Visuelle Farbenkits, pH-Anzeige mit Farbkarte, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Schnelltests, visueller Farbvergleich.
  • Ergebnisse in ungefähr 1 Minute
  • Einfache Anwendung
  • Anwendungsorientierte Messbereiche
  • Portabel
Titrimetrische und kolorimetrische Methoden.
Dieses Sortiment beinhaltet sowohl titrimetrische als auch kolorimetrische Tests für mittlere Konzentrationen. Mit seiner großen Auswahl an verfügbaren Parametern sind diese Schnelltests ideal für die Aquaristik, Fischzucht, Limnologie sowie Umwelt-, Kühlwasser- und Kesselwasseranalyse.
Lieferumfang: Alle Testsätze enthalten die notwendigen Reagenzien, Reaktionsküvetten, Farbvergleichskarte und eine ausführliche Bedienungsanleitung.