Vollsichtbrille, Honeywell LG
Lieferant: HONEYWELL SAFETY
1005507 1005509 1005504 1008112
111-1231EA 4.9 EUR
111-1231 111-1232 DALL1005504 DALL1008112
Vollsichtbrille, Honeywell LG
Vollsichtbrillen
Die schlagfeste Polycarbonat-Sichtscheibe bietet einen hervorragenden Schutz gegen fliegende Teilchen, grobe Stäube, Flüssigkeitsspritzer und -nebel.
  • Leichtes Design und großes Sichtfeld
  • Weiche Dichtungen und einfach verstellbares Kopfband: Passt sich einer Vielzahl von Gesichtsformen an
  • Mit oder ohne Belüftung
Die beschlagfrei Acetat-Sichtscheibe und das Neopren-Kopfband bieten hervorragende chemische Beständigkeit für verschiedenste Anwendungsbereiche in der chemischen Industrie.
Weight: 75 to 79 g
Standards: EN 166