Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Lieferant: Merck
Spectroquant®
1.14676.0001EA 105 EUR
1.14676.0001 1.14689.0001 1.14675.0001 1.14738.0001 1.14696.0001 1.18701.0001 1.14695.0001 1.18700.0001
Standards, Spectroquant® CombiCheck, Supelco®
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Spectroquant® CombiCheck-Lösungen sind gebrauchsfertige Multiparameter-Standards für eine Reihe von Anwendungen mit dem Spectroquant® Testsystem. ede Packung enthält eine Standardlösung und eine Dotierungslösung. Beide Lösungen können direkt ohne Verdünnen zur Qualitätssicherung eingesetzt werden.
Mit der Standardlösung kann die Genauigkeit des Spectroquant®-Systems als Ganzes (Photometer, Reagenzien, Analyseverfahren, Arbeitsweise) belegt werden. Mit der Additionslösung prüft man probenunabhängige Einflüsse durch Messungen der Wiederfindungsrate und legt die geeignete Probenvorbereitung fest.
Die maximale Anzahl der Bestimmungen hängt bei Anwendung der Standardlösung vom verwendeten Testsatz ab.