Silikonöl, 100 cSt 47 V 100
Lieferant: VWR Chemicals
84542.290EA 161 EUR
84542.290 84542.460
Silikonöl, 100 cSt 47 V 100
Silikonöl
Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 321 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132673
CAS-Nummer: 63148-62-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Empfohlene Arbeitstemperatur -5 bis +200 °C
Viskosität (25 °C) 92 - 108 cSt