Mikroskop-Objektträger zur Zählung
Lieferant: Kova International
87144E 87146E 87100E 87118E 87157E
630-1506EA 261 EUR
630-1506 630-1539 630-1537 630-1538 630-2048
Mikroskop-Objektträger zur Zählung
Objektträger Zählkammern
Reduziert Pipettierfehler und eliminiert Variablen, die Einfluss auf die mikroskopische Urinanalyse (UA) haben können.
  • Hohe optische Qualität dank des zusammengesetzten Acrylats
  • Umrandete Vertiefungen für genaue Volumenkontrolle und Schutz vor Kreuzkontamination und Leckagen
  • Reproduzierbare Präzision durch Kapillarwirkung
  • Homogene Suspension von Probensedimenten: Zurückgehaltenes Volumen von 1 µl
  • Gitter aus neun Quadraten, von denen jedes in neun kleinere Quadrate unterteilt ist
Grid: 3×3 mm
Volume retained on the grid: 1 µl