Inkubationsschüttler, MaxQ™ 6000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
SHKE6000-1CE SHKE6000-8CE SHKE6000-8CEPR SHKE6000-1CEPR
444-0650EA 14200 EUR
444-0650 444-0651 444-1414 444-1070
Inkubationsschüttler, MaxQ™ 6000
Schüttler Inkubationsschüttler
Die digitalen Inkubationsschüttler mit hoher Kapazität kombinieren kreisende Schüttelbewegungen mit Allzweck-Inkubation und bieten so zusätzliche Vielseitigkeit. Sowohl die gekühlten als auch die Standard-Geräte verfügen über zwei höhenverstellbare Einlegeböden, die zusätzlichen Stauraum bieten. Da der Benutzer zwischen rechtem und linkem Türanschlag wählen kann, kann das Gerät an einer geeigneten Stelle im Labor aufgestellt werden. Die geräumige Edelstahlkammer ermöglicht das Stapeln einer 457×457 mm-Plattform und verdoppelt so die Kapazität des Schüttlers. Anwendungen umfassen Bakteriensuspensionen, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, Färben und Entfärben, Hybridisierungen, Diagnosetests, Waschvorgänge, Proteinexpression und Plasmid-Aufreinigung.
  • Auf dem Boden stehende Geräte sind stapelbar und sparen somit Platz
  • Dreifach-Exzenterantrieb ermöglicht das Schütteln großer Probenmengen, selbst bei hoher Drehzahl
  • Großes Sichtfenster und Innenlicht ermöglichen den Blick auf die Proben
  • Steckdose für den Betrieb von Rührern oder Rotatoren innerhalb der Kammer
Warranty period: 2 years for labour, 5 years for parts and 10 years drive mechanism parts.
Bestellinformation: Supplied without platform or clamps which must be ordered separately. A wide range of accessories are available, please visit website or contact your local Avantor sales office for details.
Bitte beachten Hinweis: Universalplatte bietet Platz für max. 10× Mikrotiterplatten/Deep-Well-Platten, 113×10, 64×25, 32×50, 32×125, 16×250, 16×300, 16×500, 9×1000, 6×2000, 4×4000, 2×6000, 1×2500 oder 4×2800 ml Kolben.
Stapeladapter erforderlich, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem VWR-Vertriebszentrum.