Reinraumhandschuhe, Latex, BioClean Legend™
Lieferant: Nitritex
BLHN65 BLHN70 BLHN75 BLHN80 BLHN85 BLHN90
NITRBLHN65EA 327 EUR
NITRBLHN65 NITRBLHN70 NITRBLHN75 NITRBLHN80 NITRBLHN85 NITRBLHN90
Reinraumhandschuhe, Latex, BioClean Legend™
Handschuhe
Diese handspezifischen Reinraum-Handschuhe mit Rollrand können sowohl in medizinischen als auch in Laborumgebungen verwendet werden.
  • Protein level less than 50 µg/g
  • Textured finish for improved grip
  • Latex provides exceptional flexibility and comfort
  • Beaded cuff provides easier donning and stability on the arm
  • Anatomically shaped for enhanced wearer comfort
  • Each size carries a unique bar code on the carton (ITF-14), which allows automatic data entry into stock control systems
  • Cuff marking: Ink Print Size and L or R
  • Glove cleanliness LPC: <2000
  • Standard compliance: PPE, Cat III EN ISO 374 Type B
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5.
EN 455, EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: 50 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein versiegelter PE-Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier PE-Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (200 Stück).