Kurzschliff-Hülsen- und Kernschliffe, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
286153606 286531801
SCOT286153606EA 211 EUR
SCOT286153606 SCOT286531801
Kurzschliff-Hülsen- und Kernschliffe, DURAN®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes