Trichter mit langem Stiel, BOLA
Lieferant: Bohlender
BOLA
BOHLH920-08EA 116 EUR
BOHLH920-08 BOHLH920-04 BOHLH920-06 221-1891 BOHLH920-02
Trichter mit langem Stiel, BOLA
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Trichter, aus PTFE, weiß. Konische Öffnung mit langem Auslass
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit