Reinraumhandschuhe, Polychloropren, steril, BioClean P-Zero™
Lieferant: Nitritex
BPZS80 BPZS90 BPZS60 BPZS65 BPZS70 BPZS75 BPZS85
112-3877EA 634 EUR
112-3877 112-3879 112-3873 112-3874 112-3875 112-3876 112-3878
Reinraumhandschuhe, Polychloropren, steril, BioClean P-Zero™
Handschuhe
Diese handspezifischen Handschuhe mit Rollrand sind beständig gegen Chemikalien und zytotoxische Arzneimittel. Sie sind somit geeignet für Chemotherapie-Anwendungen (ASTM D 6978-05 getestet).
  • Steril, ungepudert, strukturierte Oberfläche für bessere Griffigkeit
  • Latexfrei, um die Auslösung von Typ-I-Allergien zu verhindern
  • Manschette mit Rollrand für leichteres Anziehen und Stabilität auf dem Arm
  • Polychloropren bietet außergewöhnliche Tastempfindung
  • Ausgezeichnete antistatische Eigenschaften
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklasse 10, ISO 4 bzw. M2.5 und EU GMP-Klasse A.
EN 374-1/2/3, EN 455; Cat. III, AQL 1,5
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Sterilisiert nach ISO 11137-1:2006.
Für den Kontakt mit jeglichen Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Geprüft nach dem Standardtestverfahren ASTM D6978-05 für die Permeation durch Zytostatika.
Verpackung: Ein Paar mit Rollrand pro Kunststofftasche, eine Tasche pro EasyTear™ PE-Beutel; 10 Paar pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; ein Kartoninnenbeutel pro Karton (200 Paar).