Reinraumhandschuhe, Nitril, BioClean Synergy™
Lieferant: Nitritex
BioClean Synergy™
112-3885EA 404 EUR
112-3885 112-3884 112-3883 112-3882 112-3881 112-3880
Reinraumhandschuhe, Nitril, BioClean Synergy™
Handschuhe
Diese beidhändig tragbaren Nitrilhandschuhe mit Rollrand bieten einen guten Schutz gegen eine breite Palette an Chemikalien. Außerdem bieten sie ein hervorragendes Tastgefühl und Komfort.
  • Unsteril, ungepudert, fingerstrukturierte Oberfläche für verbesserte Griffigkeit
  • Ohne Naturkautschuk-Latexproteine, hypoallergen
  • Beschleuniger-frei
  • Manschetten mit Rollrand für Stabilität auf dem Arm
  • Geeignet für doppelte Behandschuhung
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 10, ISO 4 oder M2.5.
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 und Verordnung (EU) 2016/425 Modul D zertifizierten Werk.
Entspricht Kategorie 3 - Komplexe persönliche Schutzausrüstungen (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425.
Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4.
Erfüllt die Anforderungen an Handschuhe gemäß den europäischen Normen EN 420:2003 +A1:2009, EN 374-1:2016 Typ B, EN 374-5:2016 und EN 421:2010.
Physikalische Eigenschaften entsprechen der europäischen Norm für medizinische Handschuhe EN 455-2:2015.
Für den Kontakt mit trockenen, alkoholischen und sauren Lebensmitteln geeignet. Verordnung (EG) 1935/2004 und (EG) 2023/2006.
Verpackung: 100 Stück pro versiegelten PE-Innenbeutel; 1 versiegelter PE-Innenbeutel pro versiegelten PE-Außenbeutel; 10 PE-Außenbeutel pro Kartoninnenbeutel; 1 Kartoninnenbeutel pro Karton (1.000 Stück).