VWR® LA Classic, Analysewaagen, LCD-Display
Lieferant: VWR Collection
611-2258EA 1410 EUR
611-2258 611-2260 611-2261 611-2263 611-2264 611-2265 611-2269 611-3123 611-3261 611-3263 611-3264 611-3280 611-3326 611-3328 611-3343 611-3350 611-3351 611-3457 611-3546 611-4281 611-5615
VWR® LA Classic, Analysewaagen, LCD-Display
Waagen
Ein preisgünstiges Sortiment von zuverlässigen Hochleistungs-Analysewaagen. Alle Modelle haben eine Waagschale aus Edelstahl.
  • Kontrollwägung (Alarmfunktion), Gesamtgewicht, Dichtebestimmungen von Proben und Stückzählfunktionen
  • Option für externe oder interne Kalibrierung, RS232 standardmäßig
  • Wägeraum (L×B×H): 162×171×225 mm
Der Anwender kann bei den Modellen mit interner Kalibrierung (durch ein 'i' am Ende des Modellnamens gekennzeichnet) zwischen drei Optionen wählen:
Mit der CAL-Taste kann die Kalibrierung mit internem Gewicht gestartet werden
Automatische Neukalibrierung der Waage bei Änderung der Umgebungstemperatur und/oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Standards: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Zubehörinformationen: Das optionale Tablet-System (611-8683) ist geeignet für Modelle, die mit * gekennzeichnet sind. Tablet-Systeme sind derzeit für die Verwendung mit verifizierten/EG-genehmigten Waagen nicht zulässig.
Bestellinformation: Für weitere Informationen über die vollständige Palette an Zubehör einschließlich Drucker, Software, Set zur Dichtebestimmung für die LA-Serie, externe Tastatur und PC-Anschlusskabel besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Die Waagen sind auch mit einem Werkskalibrierzertifikat erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Möglichkeit erhalten Sie bei Avantor.
Lieferumfang: Wird mit Netzadapter, Universalstecker und Schutzabdeckung aus Kunststoff für den Betrieb geliefert. Kalibriergewichte sind bei Avantor erhältlich. Weitere Informationen unter ‚Kalibriergewichte‘
Bitte beachten Modelle mit einer großen grafischen Anzeige werden mit einem G im Modellnamen aufgeführt. Genauso zeigt ein i die interne Kalibrierung an. FC Modelle haben ein Werkskalibrierzertifikat. Mehr Details zur kompletten Modellserie finden Sie auf vwr.com.