Vierhals-Rundkolben mit Normschliffen, schräge Seitenhälse (7°)
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
03347358 03347458 03347449 03347470 03347349
LENZ03347358EA 111 EUR
LENZ03347358 LENZ03347458 LENZ03347449 LENZ03347470 LENZ03347349
Vierhals-Rundkolben mit Normschliffen, schräge Seitenhälse (7°)
Kolben Rundkolben
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With white, matt labelling area.
Standards: DIN 12392